Merck
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-homoalanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Z-3-aminobuttersäure, Z-DL-β-Homoala-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Produktbezeichnung
Z-DL-β-homoalanin, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)