Fortfahren mit
E23909
Ethyldichlorthiophosphat
95%
Synonym(e):
Ethyl-phosphor-dichlorid-thionat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OP(S)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-100-4
MDL number:
Assay:
95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 mmHg ( 55 °C)
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
InChI key
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
224294
description
95%
description
≥95%
assay
95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
bp
125 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
vapor pressure
10 mmHg ( 55 °C)
vapor pressure
-
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)