393568
αα-Brom-α-methyl-γ-butyrolacton
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
112 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
InChIKey
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter