Wichtige Dokumente
365270
α-Bromphenylessigsäure-methylester
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChIKey
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?