Wichtige Dokumente
393193
Hydrocinnamaldehyd
technical grade, 90%
Synonym(e):
3-Phenyl-propionaldehyd
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Verunreinigungen
<5% 3-phenyl-1-propanol
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
SMILES String
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
InChIKey
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.[8]
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.[9]
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.[10]
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.[11]
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.[12]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?