Wichtige Dokumente
392294
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbuttersäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?