Merck
391719
Sigma-Aldrich
Croconsäure Dinatriumsalz Dinatriumsalz
97%
Synonym(e):
4,5-Dihydroxy-4-cyclopenten-1,2,3-trion Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)