Merck
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinon Hydrat
99%
Synonym(e):
Tetrahydroxy-1,4-benzochinon
Größe auswählen
5 G
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 258.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.09 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
InChIKey
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Effector of xanthine oxidase
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)