Wichtige Dokumente
391298
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
98%
Synonym(e):
N-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide, NSC 270075
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChIKey
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Selenium and sulfur derivatives with antifungal activity
Oxidants
Alpha and beta-glycosides
Reactant for reaction of nitroxyl radicals with metal carbonyls
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)