Merck
389889
Sigma-Aldrich
2,3-(Methylendioxy)benzaldehyd
98%
Synonym(e):
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
Beilstein:
125644
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
bp
80 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Dichte
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc2OCOc12
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
InChIKey
QZMQKPGVXNSITP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Barnali Naskar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(12), 1630-1639 (2019-04-16)
Fluorescent chemosensors with aggregation induced emission enhancement (AIEE) emerge as promising tools in the field of sensing materials. Herein, we report the design, synthesis and applicability of a Schiff base chemosensor 1-(benzo[1,3]dioxol-4-ylmethylene-hydrazonomethyl)-naphthalen-2-ol (Hbdhn) of AIE characteristics that exhibits highly effective