388831
Brij® 52
average Mn ~330
Synonym(e):
Polyethylenglykol-hexadecylether, Polyoxyethylen-2-cetylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.26 psi ( 20 °C)
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~330
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
5
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChIKey
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup