Merck
388092
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(tert.-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan (Luperox® 101)
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,5-Bis-(tert.-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Zusammensetzung
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
InChIKey
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Used to control melt index in polypropylene processing.
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)