Merck
387843
Sigma-Aldrich
5-Brompentylacetat
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2(CH2)5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
InChIKey
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves