387738
4-Hydroxyphenylacetamid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
176-178 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
InChIKey
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable