386456
Diethylamin
purified by redistillation, 99.5%
Synonym(e):
N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
594 °F
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
ELISA: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
pH-Wert
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles