Merck
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 238.00
1 G
CHF 679.00
CHF 238.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 238.00
1 G
CHF 679.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 238.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
SMILES String
Sc1c(cc(c(c1)C(=O)O)S)C(=O)O
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)