Merck
382094
Sigma-Aldrich
Dimethyl-(R)-(+)-methylsuccinat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1706307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +4.8°, c = 2.9 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
80-81 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C[C@@H](C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChIKey
NFOQJNGQQXICBY-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
Dimethyl (R)-(+)-methylsuccinate can be used in the synthesis of FK-506, a macrolide generally produced by Streptomyces tsukubaensis.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A chemoenzymatic synthesis of the C10-C19 moiety of FK506
Gu R-L and Sih CJ
Tetrahedron Letters, 31(23), 3283-3286 (1990)
Tetrahedron Letters, 31, 3283-3283 (1990)