381799
2-Brom-3-nitrotoluol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
135-136 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-41 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
GCAAVRIWNMTOKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup