380903
7-Methylbenzo[a]pyren
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
219-220 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C21H14/c1-13-4-2-7-17-18-11-10-15-6-3-5-14-8-9-16(12-19(13)17)21(18)20(14)15/h2-12H,1H3
InChIKey
PYVWGNPFWVQISD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable