Wichtige Dokumente
379220
(−)-Ambrox
99%
Synonym(e):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]Tridecan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −29°, c = 1 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
InChIKey
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare (+)-sclareolide through C−H oxidation strategy.
- As a substrate in C(sp3)-H alkylation/arylation studies of ethers.
- As a substrate in the study of ethereal hydrocarbon hydroperoxidation using singlet O2.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?