Merck
Z513059
Supelco
Präparative TLC-Platten
Silica gel
Synonym(e):
Preparative Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Analtech 02015
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
2,000 μm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendbar für die Trennung größerer Probemengen. Die zu trennenden Proben werden oft als langer Streifen aufgetragen und die Platte entwickelt. Die isolierten Verbindungen werden von der Platte gekratzt und mit einem starken Lösungsmittel eluiert.