378380
Siliconöl
viscosity 500 cSt (25 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
Viskosität
500 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves