Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 157.00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 321.00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
mol wt
~17,250
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Klares, farbloses Flüssigpolymer, das als stationäre Phase in der Gaschromatographie und als Entschäumer verwendbar ist.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.) | description set of analytical standards, molecular weight series |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| mol wt ~17,250 | mol wt ~9,430 | mol wt ~770 | mol wt Mw 270,000, Mw 100,000, Mw 40,000 |
| viscosity 500 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 200 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 5 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxan
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
609.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
321 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?