377643
Trichlor-(3-cyanpropyl)-silan
97%
Synonym(e):
3-Cyanpropyl-trichlorsilan, 4-Trichlorsilyl-butyronitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChIKey
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter