Wichtige Dokumente
377090
(−)-2,3-O-Isopropyliden-D-erythronolacton
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)