Wichtige Dokumente
857297
D(+)-Ribono-1,4-lacton
97%
Synonym(e):
D(+)-Ribonsäure-γ-lacton
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
InChIKey
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?