Merck
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadien-3,4-diol, Mischung aus (±) und meso
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
125 °C/45 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
InChIKey
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)