Wichtige Dokumente
375012
Poly-(laurylmethacrylat-co-ethylenglykoldimethacrylat)
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C.CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2.C10H14O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3;1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h2,4-14H2,1,3H3;1,3,5-6H2,2,4H3
InChIKey
YVUPJRVTTNZUEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Porous, highly cross-linked copolymer. High oil absorption. 200-1,200μm aggregates of <1μm-sized particles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)