Merck
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
technical grade, 70%
Synonym(e):
DMP-30
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.39
Beilstein:
795751
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 21 °C)
Assay
70%
Verunreinigungen
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
InChIKey
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter