Merck
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methyl-cyclohexanol
Größe auswählen
5 ML
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 162.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
5729399
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +20±1°, neat
Zusammensetzung
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
Brechungsindex
n20/D 1.476-1.479
Dichte
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChIKey
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2