Merck
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
InChIKey
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)