Wichtige Dokumente
369640
2,4-Dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
89-91 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C7H12Br2O/c1-6(2,8)5(10)7(3,4)9/h1-4H3
InChIKey
SWSOAIMZWLDPST-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?