Merck
368962
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-dimethyldisilan
96%
About This Item
Lineare Formel:
Cl4SiSi(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.88 psi ( 20 °C)
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
Dichte
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl4Si2/c1-7(3,4)8(2,5)6/h1-2H3
InChIKey
JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)