Merck
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV)-oxid
≥99.95%
Größe auswählen
1 G
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 164.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HfO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.95%
Form
powder
Dichte
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChIKey
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.