Merck
368601
Sigma-Aldrich
Trioctyltrimellitat
99%
Synonym(e):
Tris-(2-ethylhexyl)-trimellitat
About This Item
Lineare Formel:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.78
Beilstein:
2683525
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChIKey
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)