368512
7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)cumarin
98%
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-umbelliferon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
pKa
7.26
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
SMILES String
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
InChIKey
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges