364533
Fluortrimethylsilan
96%
Synonym(e):
Trimethylfluorsilan, Trimethylsilylfluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
bp
16 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−74 °C (lit.)
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)F
InChI
1S/C3H9FSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
CTIKAHQFRQTTAY-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves