Merck
363200
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzoesäure
98%
Synonym(e):
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C (lit.)
Übergangstemp.
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
SMILES String
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)