Merck
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien
98%
Synonym(e):
Dimethallyl
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.20
Beilstein:
1697948
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChIKey
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)