Merck
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropanallylether
Synonym(e):
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propandiol
Größe auswählen
500 ML
CHF 84.10
CHF 84.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 84.10
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 84.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
InChIKey
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)