Merck
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propansulfonsäure Natriumsalz
technical grade, 80%
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)