Merck
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlor-toluol
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
2,6-Dichlor-1-dichlormethyl-benzol, 2,6-Dichlor-benzalchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.92
Beilstein:
908809
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥95% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
InChIKey
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
Anwendung
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)