Wichtige Dokumente
147893
α,α,α-Trichlortoluol
98%
Synonym(e):
(Trichlormethyl)-benzol, Benzotrichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.77 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
411 °F
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7.5-−7 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
Dichte
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?