Wichtige Dokumente
348899
2,6-Dichlor-3-nitrobenzoesäure
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
152-158 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(Cl)ccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
PCIHIUCCINHORT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?