Merck
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbuttersäureanhydrid
95%
Größe auswählen
1 G
CHF 254.00
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 254.00
About This Item
Lineare Formel:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +35°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
SMILES String
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sebastian Schwindl et al.
Phytochemistry, 144, 58-70 (2017-09-11)
A methanolic extract of Juglans regia L. leaves was fractioned by various chromatographic techniques yielding a total of 40 metabolites belonging to megastigmane, tetralone, phenylpropanoid, neolignane and juglone glycosides. Ten unknown megastigmane glucoside derivatives (juglanionosides A-K, 1-10) and six unknown