Merck
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)-propionsäure
≥96% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
Zusammensetzung
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChIKey
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable