Wichtige Dokumente
348139
1-Chlor-pinakolin
95%
Synonym(e):
1-Chlor-3,3-dimethyl-2-butanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)