Merck
347035
Sigma-Aldrich
Natriumamminpentacyanoferrat(II)
About This Item
Lineare Formel:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.93 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Verunreinigungen
≤5% sodium nitroferricyanide
SMILES String
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)