Wichtige Dokumente
346403
3-(1H-Tetrazol-5-yl)-9H-thioxanthen-9-on 10,10-dioxid Monohydrat
95%
Synonym(e):
Doxantrazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C14H8N4O3S.H2O/c19-13-9-3-1-2-4-11(9)22(20,21)12-7-8(5-6-10(12)13)14-15-17-18-16-14;/h1-7H,(H,15,16,17,18);1H2
InChIKey
YRXFSKFCFQRWHG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)