Merck
345679
Sigma-Aldrich
Rubidiumtetraphenylborat
95%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)4BRb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES String
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChIKey
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)